Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
12825.9050
HONE12825.9050EA
0
EUR
HONE12825.9050
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel:
CuCl₂·2H₂O Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149674 CAS-Nummer: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02660 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...