Kupfer(II)carbonat basisch

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Kupfer(II)-hydroxidcarbonat, Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid (1:1), Kupfer(II)carbonatdihydroxid, Kupfer(II)carbonathydroxid

12831.9050
HONE12831.9050EA 0 EUR
HONE12831.9050
Kupfer(II)carbonat basisch
Kupfer(II)carbonat basisch
Formel: CuCO₃·Cu(OH)₂
Molecular Weight: 221,12 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010976
CAS-Nummer: 12069-69-1
EINECS: 235-113-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02658

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR