Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 13% (w/v) in wässriger Lösung

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Kupfersulfat Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat

12896.9065
HONE12896.9065EA 0 EUR
HONE12896.9065
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 13% (w/v) in wässriger Lösung
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Molecular Weight: 249,69 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR