Cobalt(II)chlorid Hexahydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Cobaltdichlorid Hexahydrat

12916.9020
HONE12916.9020EA 0 EUR
HONE12916.9020
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237,93 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR