Magnesiumhydroxidcarbonat leicht (∼40,0 - 45,0% MgO), Pulver, puriss. Ph. Eur., BP, E504, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Magnesiumcarbonat basisch, Magnesiumcarbonathydroxid, Magnesiumcarbonat basisch hydratisiert
13117.9020
HONE13117.9020EA
0
EUR
HONE13117.9020
Magnesiumhydroxidcarbonat leicht (∼40,0 - 45,0% MgO), Pulver, puriss. Ph. Eur., BP, E504, Fluka™
Magnesiumhydroxidcarbonat
Formel:
MgCO₃ (linear) Molecular Weight: 84,31 g/mol Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149783 CAS-Nummer: 12125-28-9 EINECS: 235-192-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay of Mg (as MgO) | 40.0 - 45.0 % |
In water soluble matter | Max. 1.0 % |
Insoluble in acetic acid | Max. 0.05 % |
Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.4 % |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 200 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 300 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.2 % |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |