Mangan(II)chlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
13220-2.5KG-R 13220.9030
SIAL13220-2.5KG-REA 180 EUR
SIAL13220-2.5KG-R HONE13220.9030
Mangan(II)chlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)chlorid Monohydrat
Formel: Cl₂Mn·1H₂O
Molecular Weight: 143.86 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 64333-01-3
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III