Mangan(IV)oxid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Mangandioxid, Pyrolusit, Braunstein

13237.9050
HONE13237.9050EA 0 EUR
HONE13237.9050
Mangan(IV)oxid
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
Molecular Weight: 86.94 g/mol
Schmelzpunkt: 535
Dichte: 5.03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR