Mangan(IV)oxid
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Mangandioxid, Pyrolusit, Braunstein
13242.9050
HONE13242.9050EA 0 EUR
HONE13242.9050
Mangan(IV)oxid
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
Molecular Weight: 86.94 g/mol
Schmelzpunkt: 535
Dichte: 5.03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730