Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
13286.9025
HONE13286.9025EA
643
EUR
HONE13286.9025
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Schmelzpunkt: 300 °C Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00062552 CAS-Nummer: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 13,05746 |