Natriumcarbonat-Decahydrat 99,5-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414.9050 13414-6X1KG
13414-1KGEA 55.98 EUR
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG HONE13414.9050 13414-6X1KG
Natriumcarbonat-Decahydrat 99,5-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Schmelzpunkt: 32 °C
Dichte: 1,460 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (excluding dried substance) 99.5 - 100.5 %
Assay of Na₂CO₃ 36.7 - 40.0 %
Loss on drying 55.0 - 65.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Alkali hydroxide, -bicarbonates complying
Residual solvents complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR