Natriumhydrogensulfat Monohydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Sodium bisulphate monohydrate

13434.9050
HONE13434.9050EA 0 EUR
HONE13434.9050
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Formel: NaHSO₄·H₂O
Molecular Weight: 138,08 g/mol
Schmelzpunkt: 183 °C
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149210
CAS-Nummer: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR