Nickel(II)chlorid Hexahydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Nickeldichlorid Hexahydrat

13613.9050
HONE13613.9050EA 0 EUR
HONE13613.9050
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237.69 g/mol
Schmelzpunkt: 140
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR