Nickelsulfat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Nickel(II)sulfat

13635.9050
HONE13635.9050EA 0 EUR
HONE13635.9050
Nickelsulfat
Nickelsulfat
Formel: NiO₄S
Molecular Weight: 154,75 g/mol
Schmelzpunkt: 848 °C
Dichte: 3,543 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011146
CAS-Nummer: 7786-81-4
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06600

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR