Nickel(II)sulfamat 11% in wässriger Lösung

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Amidoschwefelsäure Nickel(II)salz, Nickel(II)amidosulfonat, Aminosulfosäure Nickel(II)salz, Nickelbis(sulfamidat), Sulfamidsäure Nickel(II)salz, Nickelsulfamat, Nickel(II)sulfamidat, Amidosulfonsäure Nickel(II)salz

13652.9045
HONE13652.9045EA 0 EUR
HONE13652.9045
Nickel(II)sulfamat 11% in wässriger Lösung
Nickel(II)sulfamat
Formel: H₄N₂NiO₆S₂
Molecular Weight: 250,86 g/mol
MDL: MFCD00137261
CAS-Nummer: 13770-89-3
EINECS: 237-396-1
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR