Strontiumcarbonat

Lieferant: Honeywell Chemicals

13903.9030
HONE13903.9030EA 0 EUR
HONE13903.9030
Strontiumcarbonat
Strontium carbonate
Formel: CO₃Sr
Molecular Weight: 147,63 g/mol
Siedepunkt: 2647 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 1768,85 °C
Dichte: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011250
CAS-Nummer: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR