Strontiumnitrat ≥98%, puriss., reinst, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

13914.9050
HONE13914.9050EA 0 EUR
HONE13914.9050
Strontiumnitrat ≥98%, puriss., reinst, Fluka™
Strontium nitrate
Formel: Sr(NO₃)₂
Molecular Weight: 211,63 g/mol
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570 °C
Dichte: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
pH (5 %, 20°C) 5-7
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR