Strontiumsulfat

Lieferant: Honeywell Chemicals

13920.9040
HONE13920.9040EA 0 EUR
HONE13920.9040
Strontiumsulfat
Strontium sulphate
Formel: O₄SSr
Molecular Weight: 183.68 g/mol
Schmelzpunkt: ∼1600 °C
Dichte: 3.96 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036274
CAS-Nummer: 7759-02-6
EINECS: 231-850-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR