Strontiumhydroxid Octahydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

13934.9025
HONE13934.9025EA 0 EUR
HONE13934.9025
Strontiumhydroxid Octahydrat
Strontiumhydroxid Octahydrat
Formel: H₂O₂Sr·8H₂O
Schmelzpunkt: 375 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150395
CAS-Nummer: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN: 3262
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR