Zinkcarbonat basisch

Lieferant: Honeywell Chemicals

14419.9050
HONE14419.9050EA 0 EUR
HONE14419.9050
Zinkcarbonat basisch
Zinkcarbonat basisch
Formel: C₂H₆O₁₂Zn₅
Schmelzpunkt: > 140 °C
Dichte: 3,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011519
CAS-Nummer: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR