Zinkchlorid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

14424.9030
HONE14424.9030EA 0 EUR
HONE14424.9030
Zinkchlorid
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Siedepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 283 °C
Dichte: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR