Zink(II)nitrat Hexahydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Zinknitrat Hexahydrat

14436.9025
HONE14436.9025EA 0 EUR
HONE14436.9025
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
Molecular Weight: 297,49 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36 °C
Dichte: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149889
CAS-Nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR