Zinksulfat Heptahydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Zinkvitriol

14457.9025
HONE14457.9025EA 0 EUR
HONE14457.9025
Zinksulfat Heptahydrat
Zinksulfat Heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 287,54 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149894
CAS-Nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR