Zinksulfid

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Zink(II)sulfid, Schwefelzink

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

14459.9050
HONE14459.9050EA 0 EUR
HONE14459.9050
Zinksulfid
Zinksulfid
Formel: SZn
Molecular Weight: 97,46 g/mol
Schmelzpunkt: 1064 °C
Dichte: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011301
CAS-Nummer: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR