Natriumstannat SnO₂ 42-45%
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
14505.9050
HONE14505.9050EA
0
EUR
HONE14505.9050
Natriumstannat SnO₂ 42-45%
Natriumstannat
Formel:
Na₂O₃Sn Dichte: 4,68 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00014241 CAS-Nummer: 12058-66-1 EINECS: 235-030-5 Merck Index: 13,08752 |