Zinn(IV)chlorid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

14520.9050
HONE14520.9050EA 0 EUR
HONE14520.9050
Zinn(IV)chlorid
Zinn(IV)chlorid
Formel: Cl₄Sn
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR