Zinn(IV)oxid

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Zinndioxid

14529.9025
HONE14529.9025EA 0 EUR
HONE14529.9025
Zinn(IV)oxid
Zinn(IV)oxid
Formel: O₂Sn
Molecular Weight: 150,71 g/mol
Siedepunkt: ∼2500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1624,85 °C
Dichte: 6,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011244
CAS-Nummer: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR