Zinn(II)sulfat
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Zinnsulfat
14531.9050
HONE14531.9050EA
0
EUR
HONE14531.9050
Zinn(II)sulfat
Zinn(II)sulfat
Formel:
O₄SSn Molecular Weight: 214,77 g/mol Dichte: 4,15 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011246 CAS-Nummer: 7488-55-3 EINECS: 231-302-2 Merck Index: 12,08947 |