Zinn(IV)chlorid Pentahydrat ≥98%, puriss., reinst

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Zinntetrachlorid Pentahydrat

14550.9050
HONE14550.9050EA 0 EUR
HONE14550.9050
Zinn(IV)chlorid Pentahydrat ≥98%, puriss., reinst
Zinn(IV)chlorid Pentahydrat
Formel: Cl₄Sn·5H₂O
Molecular Weight: 350,6 g/mol
Schmelzpunkt: ∼60 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149864
CAS-Nummer: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN: 2440
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR