Zirkonium(IV)oxid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

14603.9100
HONE14603.9100EA 0 EUR
HONE14603.9100
Zirkonium(IV)oxid
Zirkonium(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2680 °C
Dichte: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR