Tetrabutylammoniumfluorid
Lieferant: Honeywell Chemicals
16279.9015
HONE16279.9015EA
0
EUR
HONE16279.9015
Tetrabutylammoniumfluorid
Tetrabutylammoniumfluorid
Formel:
C₁₆H₃₆FN Dichte: 0,903 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011747 CAS-Nummer: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 |