Flußsäure 50%

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

17602-5L
HONE17602-5LEA 0 EUR
HONE17602-5L
Flußsäure 50%
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Molecular Weight: 20.01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR