Schwefelsäure 95-97%

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

17611.2500
HONE17611.2500EA 0 EUR
HONE17611.2500
Schwefelsäure 95-97%
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR