Ätzmischung AF 87,5-12,5 87.5-12.5
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ammonium fluoride - hydrofluoric acid mixture (87.5:12.5)
17621.5000
HONE17621.5000EA 0 EUR
HONE17621.5000
Ätzmischung AF 87,5-12,5 87.5-12.5
Ätzmischung AF 87,5-12,5
UN: 2922
ADR: 8,II