HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin

17713.1000 17713.2500
HONE17713.1000EA 0 EUR
HONE17713.1000 HONE17713.2500
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 161.39 g/mol
Siedepunkt: 126
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0.7742 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3 II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR