Seesand

Lieferant: Honeywell Chemicals


MQ100

18649.9050
HONE18649.9050EA 0 EUR
HONE18649.9050
Seesand
Seesand
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR