Calciumacetat xHydrat 99,0-100,5% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von FCC, E263, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat

25011-25KG 25011.9025 25011-1KG 25011-6X1KG
25011-25KGEA 384.83 EUR
25011-25KG HONE25011.9025 25011-1KG 25011-6X1KG
Calciumacetat xHydrat 99,0-100,5% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von FCC, E263, Fluka™
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Dichte: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 12,01683

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 100.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 7.0 %
Water insoluble matter Max. 0.3 %
pH (10 %, 20°C) 7 - 9.0
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.03 %
Fluoride (F) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Formic acid, formiates other impurities (HCOOH) Max. 1000 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR