Natriumacetat, wasserfrei ≥98%, Pulver, puriss.

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Essigsäure Natriumsalz

25023.9025
HONE25023.9025EA 0 EUR
HONE25023.9025
Natriumacetat, wasserfrei ≥98%, Pulver, puriss.
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 324 °C
Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

pKa  4.76 (acetic acid)
Assay Min. 98 %
Loss on drying (120°C) Max. 1 %
pH (5 %, 20°C) 7.5 - 9.2
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Form powder


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR