di-Ammoniumoxalat Monohydrat, reinst

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat

25403.9030
HONE25403.9030EA 0 EUR
HONE25403.9030
di-Ammoniumoxalat Monohydrat, reinst
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR