di-Kaliumoxalat Monohydrat 99, puriss., extra_pure

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz Monohydrat, Oxalsäure Kaliumsalz Monohydrat, Ethandisäure Dikaliumsalz Monohydrat

25413.9050
HONE25413.9050EA 0 EUR
HONE25413.9050
di-Kaliumoxalat Monohydrat 99, puriss., extra_pure
di-Kaliumoxalat Monohydrat
Formel: (COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 184.23 g/mol
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
pH (5 %, 20°C) 7 - 8.5
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR