tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

30411.9050
HONE30411.9050EA 0 EUR
HONE30411.9050
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Formel: Na₄P₂O₇·10H₂O
Schmelzpunkt: 80 °C (–H₂O of crystall.)
Dichte: 1,820 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149200
CAS-Nummer: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
pH (5 %, 25 °C) 9.5 - 10.5
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
ortho-Phosphate (PO₄) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR