di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: sek. Natriumphosphat Heptahydrat, Natriumphosphat dibasisch Heptahydrat

30413.9050
HONE30413.9050EA 0 EUR
HONE30413.9050
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
Molecular Weight: 268.07 g/mol
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR