Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥98,5%, puriss. p.a. ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

31154.9050
HONE31154.9050EA 0 EUR
HONE31154.9050
Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥98,5%, puriss. p.a. ACS, Fluka™
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR