Calciumhydroxid ≥96%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

31219.9025 31219-100G 31219-1KG 31219-500G 31219-6X1KG 31219-25KG
HONE31219.9025EA 0 EUR
HONE31219.9025 31219-100G 31219-1KG 31219-500G 31219-6X1KG 31219-25KG
Calciumhydroxid ≥96%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 580 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 96 %
Assay of CaCO₃ Max. 3 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.03 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Substances not precipitated by NH₄OH (asO₄) Max. 2.5 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR