Kaliumchromat ≥99,5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

31250.9050 31250-1KG 31250-250G
HONE31250.9050EA 0 EUR
HONE31250.9050 31250-1KG 31250-250G
Kaliumchromat ≥99,5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potassium chromate
Formel: K₂CrO₄
Siedepunkt: 1,000 °C
Schmelzpunkt: 968,3 °C
Dichte: 2,732 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07784

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.6 - 9.8
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR