Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

31254.9050
HONE31254.9050EA 0 EUR
HONE31254.9050
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,85 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Free alkali (as Carbonate) Max. 0.0015 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR