Kupfer(II)chlorid Dihydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

31286.9050
HONE31286.9050EA 0 EUR
HONE31286.9050
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR