Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

31288.9050
HONE31288.9050EA 0 EUR
HONE31288.9050
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD02253001
CAS-Nummer: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR