Nickelsulfat Hexahydrat 99-102,0%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Nickel(II)sulfat Hexahydrat

31483.9050
HONE31483.9050EA 0 EUR
HONE31483.9050
Nickelsulfat Hexahydrat 99-102,0%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel: NiSO₄·6H₂O
Molecular Weight: 262.85 g/mol
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1.95 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149813
CAS-Nummer: 10101-97-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06541

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity (IR) complying
Appearance complying
Assay 99 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 20°C) 4-6
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Cobalt (Co) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR