di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
32304.9030
32304-1KG
32304-250G
32304-500G
HONE32304.9030EA
0
EUR
HONE32304.9030
32304-1KG
32304-250G
32304-500G
di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Schmelzpunkt: 133 °C Dichte: 1,480 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149694 CAS-Nummer: 6009-70-7 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.5 - 101.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.02 % |
pH (2.5 %, 20 °C) | 6-7 |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0002 % |
Potassium (K) | Max. 0.001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.001 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
Solution 10 g to 200 mL (H₂O) | complying |