Blei(II)acetat basisch, Supelco®

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Essigsäure Blei(II)salz basisch, Blei(II)hydroxidacetat, Blei(II)acetathydroxid, Bleisubacetat

32306.9050
HONE32306.9050EA 0 EUR
HONE32306.9050
Blei(II)acetat basisch, Supelco®
Blei(II)acetat basisch
Formel: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Molecular Weight: 807,72 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011154
CAS-Nummer: 1335-32-6
EINECS: 215-630-3
UN: 1616
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR